Merck
BDPH9BCD2F63
Bide Pharmatech
6-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-b]pyridine
Synonim(y):
6-bromo-2-methyl[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5O1N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2F63 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O/c1-4-10-7-6(11-4)2-5(8)3-9-7/h2-3H,1H3
Inchi Key
WMFQSNQAZSEQQE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Gray to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)