Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD2F80

Bide Pharmatech

5-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)pentanoic acid

Synonim(y):

5-(1H-benzimidazol-2-yl)pentanoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H14O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2F80 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H14N2O2/c15-12(16)8-4-3-7-11-13-9-5-1-2-6-10(9)14-11/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2,(H,13,14)(H,15,16)

Inchi Key

NVXHPONACTZBEP-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów