Merck
BDPH9BCD2FA2
Bide Pharmatech
Mesityl(phenyl)methanone
Synonim(y):
mesityl(phenyl)methanone
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCD2FA2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H16O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.3
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2FA2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C16H16O/c1-11-9-12(2)15(13(3)10-11)16(17)14-7-5-4-6-8-14/h4-10H,1-3H3
Inchi Key
HPAFOABSQZMTHE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless or White to yellow solid or liquid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)