Merck
BDPH9BCD2FFC
Bide Pharmatech
4-Methyl-N-(thiophen-2-ylmethyl)aniline
Synonim(y):
4-methyl-N-(2-thienylmethyl)aniline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H13N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.31
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2FFC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H13NS/c1-10-4-6-11(7-5-10)13-9-12-3-2-8-14-12/h2-8,13H,9H2,1H3
Inchi Key
PDNXNLGGICRAGY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)