Merck
BDPH9BCD30BA
Bide Pharmatech
7-Chloroisoquinolin-8-amine
Synonim(y):
7-chloro-8-isoquinolinamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H7N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.62
MDL number:
Produkt BDPH9BCD30BA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H7ClN2/c10-8-2-1-6-3-4-12-5-7(6)9(8)11/h1-5H,11H2
Inchi Key
MNZMTNUGYPSZRQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Powder or Crystals or cotton-like solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)