Merck
BDPH9BCD3147
Bide Pharmatech
Methyl 3-hydroxy-6-methylpicolinate
Synonim(y):
methyl 3-hydroxy-6-methyl-2-pyridinecarboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H9O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCD3147 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-5-3-4-6(10)7(9-5)8(11)12-2/h3-4,10H,1-2H3
Inchi Key
XUGRAUKXRVIKQU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Off-white to white to gray to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)