Merck
BDPH9BCD31DA
Bide Pharmatech
2-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Synonim(y):
2-(2-bromoethoxy)benzaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H9O2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCD31DA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c10-5-6-12-9-4-2-1-3-8(9)7-11/h1-4,7H,5-6H2
Inchi Key
WFWZIRRKFGVIOS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)