Merck
BDPH9BCD31FF
Bide Pharmatech
1,1-Dimethoxycyclopentane
Synonim(y):
1,1-dimethoxycyclopentane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCD31FF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-8-7(9-2)5-3-4-6-7/h3-6H2,1-2H3
Inchi Key
AGWFDZMDKNQQHG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)