Produkt BDPH9BCD324F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H11NO/c9-7-5-1-3-6(8-7)4-2-5/h5-6H,1-4H2,(H,8,9)
Inchi Key
CZVSOFLNEUYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
