Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD33EC

Bide Pharmatech

4-Hydroxyquinoline-3-carbaldehyde

Synonim(y):

4-hydroxy-3-quinolinecarbaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H7O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCD33EC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H7NO2/c12-6-7-5-11-9-4-2-1-3-8(9)10(7)13/h1-6H,(H,11,13)

Inchi Key

CTRCOIVJCBPCPX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów