Merck
BDPH9BCD344A
Bide Pharmatech
2-(Pyrrolidin-2-yl)-1,3,4-thiadiazole
Synonim(y):
2-(pyrrolidin-2-yl)-1,3,4-thiadiazole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H9N3S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCD344A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H9N3S/c1-2-5(7-3-1)6-9-8-4-10-6/h4-5,7H,1-3H2
Inchi Key
VUKRYBZSEXJSLP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)