Merck
BDPH9BCD34BB
Bide Pharmatech
2-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Synonim(y):
2-methoxy-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCD34BB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H10O5/c1-14-8-5-6(10(13)15-2)3-4-7(8)9(11)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
Inchi Key
KDMXUDOMAMCSBX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)