Merck
BDPH9BCD34C8
Bide Pharmatech
5,6-Difluoro-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
Synonim(y):
5,6-difluoro-1H-benzimidazol-2-amine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5N3F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCD34C8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H5F2N3/c8-3-1-5-6(2-4(3)9)12-7(10)11-5/h1-2H,(H3,10,11,12)
Inchi Key
ARMZWEKTPLCJKD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)