Merck
BDPH9BCD352D
Bide Pharmatech
3-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Synonim(y):
3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H7O1N3F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCD352D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H7F2N3O/c1-11-2-3(6(9)12)4(10-11)5(7)8/h2,5H,1H3,(H2,9,12)
Inchi Key
XNXCINUKGNQCEZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)