Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD35CD

Bide Pharmatech

2-(((2-Aminoethyl)(methyl)amino)methyl)benzonitrile

Synonim(y):

2-{[(2-aminoethyl)(methyl)amino]methyl}benzonitrile

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H15N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCD35CD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H15N3/c1-14(7-6-12)9-11-5-3-2-4-10(11)8-13/h2-5H,6-7,9,12H2,1H3

Inchi Key

NUXYUVWEIRZSCL-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or Solid or Semi-solid or lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów