Merck
BDPH9BCD35EA
Bide Pharmatech
2-Amino-4-methylpentanamide
Synonim(y):
2-amino-4-methylpentanamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H14O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCD35EA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H14N2O/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H2,8,9)
Inchi Key
FORGMRSGVSYZQR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Corrosion
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)