Merck
BDPH9BCD37FA
Bide Pharmatech
1-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3-oxo-7,10,13,16-tetraoxa-4-azanonadecan-19-oic acid
Synonim(y):
19-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-17-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-16-azanonadecan-1-oic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H28O9N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.43
MDL number:
Produkt BDPH9BCD37FA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C18H28N2O9/c21-15(3-6-20-16(22)1-2-17(20)23)19-5-8-27-10-12-29-14-13-28-11-9-26-7-4-18(24)25/h1-2H,3-14H2,(H,19,21)(H,24,25)
Inchi Key
IAJVEYLYYHOZEY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)