Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD398D

Bide Pharmatech

1-(Benzo[b]thiophen-2-yl)-2-bromoethanone

Synonim(y):

1-(1-benzothien-2-yl)-2-bromoethanone

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H7O1Br1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCD398D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H7BrOS/c11-6-8(12)10-5-7-3-1-2-4-9(7)13-10/h1-5H,6H2

Inchi Key

WVTSOGFICBVCRE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów