Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD39CC

Bide Pharmatech

(9H-Fluoren-9-yl)methyl (3-chloro-3-oxopropyl)carbamate

Synonim(y):

(9H-fluoren-9-yl)methyl (3-chloro-3-oxopropyl)carbamate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C18H16O3N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.78
MDL number:
Produkt BDPH9BCD39CC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C18H16ClNO3/c19-17(21)9-10-20-18(22)23-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,20,22)

Inchi Key

DLMXFYCFPDPXLB-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów