Merck
BDPH9BCD39FD
Bide Pharmatech
7-Bromo-6-chloro-1H-indole
Synonim(y):
7-bromo-6-chloro-1H-indole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H5N1Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.49
MDL number:
Produkt BDPH9BCD39FD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H5BrClN/c9-7-6(10)2-1-5-3-4-11-8(5)7/h1-4,11H
Inchi Key
PIVOKDPARKTUGU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)