Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD3AEC

Bide Pharmatech

6-Bromo-2-methyl-2H-indazole

Synonim(y):

6-bromo-2-methyl-2H-indazole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD3AEC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H7N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.06
MDL number:
Produkt BDPH9BCD3AEC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C8H7BrN2/c1-11-5-6-2-3-7(9)4-8(6)10-11/h2-5H,1H3

Inchi Key

BVYFYDANLZQCPV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów