Merck
BDPH9BCD3BF2
Bide Pharmatech
1-(2,6-Dimethylphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-ol
Synonim(y):
1-(2,6-dimethylphenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H11O1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCD3BF2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H11F3O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(14)10(11,12)13/h3-5,9,14H,1-2H3
Inchi Key
PEQGZZCTWOHNBC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)