Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD3E02

Bide Pharmatech

4-(2-(10H-Phenothiazin-10-yl)ethyl)morpholine

Synonim(y):

4-(2-(10H-phenothiazin-10-yl)ethyl)morpholine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C18H20O1N2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.44
MDL number:
Produkt BDPH9BCD3E02 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C18H20N2OS/c1-3-7-17-15(5-1)20(10-9-19-11-13-21-14-12-19)16-6-2-4-8-18(16)22-17/h1-8H,9-14H2

Inchi Key

VJQXIWLVJMDRGV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

99%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów