Merck
BDPH9BCD3EA4
Bide Pharmatech
(9H-Fluoren-9-yl)methyl glycinate hydrochloride
Synonim(y):
(9H-fluoren-9-yl)methyl glycinate hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H16O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.76
MDL number:
Produkt BDPH9BCD3EA4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C16H15NO2.ClH/c17-9-16(18)19-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15;/h1-8,15H,9-10,17H2;1H
Inchi Key
RCLZFGQUMHJGGX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)