Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD3EA7

Bide Pharmatech

3-Bromopyridine-2,5-diamine

Synonim(y):

3-bromo-2,5-pyridinediamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C5H6N3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCD3EA7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C5H6BrN3/c6-4-1-3(7)2-9-5(4)8/h1-2H,7H2,(H2,8,9)

Inchi Key

YJENCMIONVUOCW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Light Yellow to Very Dark Yellow and Light brown to Brown Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Danger

pictograms

Skull and crossbones


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów