Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD3EAE

Bide Pharmatech

1H-Pyrazole-4-carbonitrile

Synonim(y):

1H-pyrazole-4-carbonitrile

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD3EAE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C4H3N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.09
MDL number:
Produkt BDPH9BCD3EAE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C4H3N3/c5-1-4-2-6-7-3-4/h2-3H,(H,6,7)

Inchi Key

NUGZBVBZIDWZAD-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form:solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów