Merck
BDPH9BCD3EEF
Bide Pharmatech
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Synonim(y):
3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5N2I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCD3EEF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H5IN2/c8-6-3-10-7-4-9-2-1-5(6)7/h1-4,10H
Inchi Key
JCBUTJANQMHZJJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)