Przejdź do
BDPH9BCD3F76
Bide Pharmatech
Bis(4-(tert-butyl)phenyl)amine
Synonim(y):
4-tert-butyl-N-(4-tert-butylphenyl)aniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C20H27N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.44
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C20H27N/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6/h7-14,21H,1-6H3
Inchi Key
OPEKHRGERHDLRK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
90%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(4-(tert-butyl)phenyl)amine
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
hstatements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)