Merck
BDPH9BCD3FCF
Bide Pharmatech
3-Fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Synonim(y):
3-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H4O2N1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.09
MDL number:
Produkt BDPH9BCD3FCF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H4FNO2/c6-3-1-2-7-4(3)5(8)9/h1-2,7H,(H,8,9)
Inchi Key
SDDSYTXEZYTYJC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)