Przejdź do
BDPH9BCD4007
Bide Pharmatech
Ethyl 2,4-dichloro-3-oxobutanoate
Synonim(y):
ethyl 2,4-dichloro-3-oxobutanoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H8O3Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.03
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H8Cl2O3/c1-2-11-6(10)5(8)4(9)3-7/h5H,2-3H2,1H3
Inchi Key
GPDFVBIDCBPHSW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 2,4-dichloro-3-oxobutanoate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)