Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD40DE

Bide Pharmatech

But-3-yn-1-yl trifluoromethanesulfonate

Synonim(y):

but-3-yn-1-yl trifluoromethanesulfonate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C5H5O3S1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCD40DE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C5H5F3O3S/c1-2-3-4-11-12(9,10)5(6,7)8/h1H,3-4H2

Inchi Key

XFVIATXXUXJZDN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów