Merck
BDPH9BCD413B
Bide Pharmatech
1-Benzyl-2-(piperazin-1-yl)-1H-benzo[d]imidazole
Synonim(y):
1-benzyl-2-(1-piperazinyl)-1H-benzimidazole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H20N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.38
MDL number:
Produkt BDPH9BCD413B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C18H20N4/c1-2-6-15(7-3-1)14-22-17-9-5-4-8-16(17)20-18(22)21-12-10-19-11-13-21/h1-9,19H,10-14H2
Inchi Key
PWWDCRQZITYKDV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)