Merck
BDPH9BCD41CA
Bide Pharmatech
2-(Morpholin-4-yl)ethane-1-sulfonyl chloride hydrochloride
Synonim(y):
2-(4-morpholinyl)ethanesulfonyl chloride hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H13O3N1Cl2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCD41CA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H12ClNO3S.ClH/c7-12(9,10)6-3-8-1-4-11-5-2-8;/h1-6H2;1H
Inchi Key
RSKSQHXTOZQESA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)