Merck
BDPH9BCD439D
Bide Pharmatech
1-Bromo-2-(methoxymethyl)naphthalene
Synonim(y):
(1-bromo-2-naphthyl)methyl methyl ether
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H11O1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCD439D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H11BrO/c1-14-8-10-7-6-9-4-2-3-5-11(9)12(10)13/h2-7H,8H2,1H3
Inchi Key
ORYVAZPUJFACFR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)