Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD44FF

Bide Pharmatech

Oxazol-2-amine

Synonim(y):

1,3-oxazol-2-ylamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD44FF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C3H4O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.08
MDL number:
Produkt BDPH9BCD44FF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C3H4N2O/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)

Inchi Key

ACTKAGSPIFDCMF-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to yellow powder or crystals

Melting Point

90-95C

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów