Merck
BDPH9BCD46BB
Bide Pharmatech
2-(2-Chlorophenyl)acetaldehyde
Synonim(y):
(2-chlorophenyl)acetaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7O1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.6
MDL number:
Produkt BDPH9BCD46BB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H7ClO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,6H,5H2
Inchi Key
NTLKDYQFUMXRNF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)