Merck
BDPH9BCD46EE
Bide Pharmatech
3-Acetamidooxetane-3-carboxylic acid
Synonim(y):
3-acetamidooxetane-3-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H9O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCD46EE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H9NO4/c1-4(8)7-6(5(9)10)2-11-3-6/h2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Inchi Key
XZBJMAVSTRYFOQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)