Merck
BDPH9BCD4792
Bide Pharmatech
(5-Methylpyrazin-2-yl)methanol
Synonim(y):
(5-methyl-2-pyrazinyl)methanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H8O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4792 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-5-2-8-6(4-9)3-7-5/h2-3,9H,4H2,1H3
Inchi Key
QYANNJBVADZUDN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)