Przejdź do
BDPH9BCD4A44
Bide Pharmatech
1-(2,2-Dimethoxyethyl)-1H-pyrazole
Synonim(y):
1-(2,2-dimethoxyethyl)-1H-pyrazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H12O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H12N2O2/c1-10-7(11-2)6-9-5-3-4-8-9/h3-5,7H,6H2,1-2H3
Inchi Key
YIEUOHXVZSLNAS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2,2-Dimethoxyethyl)-1H-pyrazole
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)