Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD4B0D

Bide Pharmatech

2-(Chlorosulfonyl)-3-methylbenzoic acid

Synonim(y):

2-(chlorosulfonyl)-3-methylbenzoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H7O4Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.66
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4B0D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H7ClO4S/c1-5-3-2-4-6(8(10)11)7(5)14(9,12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)

Inchi Key

BVYUGAYNRYPWOK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów