Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD4B73

Bide Pharmatech

4-Methyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane dihydrochloride

Synonim(y):

4-methyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane dihydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H16N2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4B73 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H14N2.2ClH/c1-9-5-4-8-6-7(9)2-3-7;;/h8H,2-6H2,1H3;2*1H

Inchi Key

YDQHUSROYINESI-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów