Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD4BCF

Bide Pharmatech

4-Methyl-1,2-dithiolane-4-carboxamide

Synonim(y):

4-methyl-1,2-dithiolane-4-carboxamide

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C5H9O1N1S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4BCF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C5H9NOS2/c1-5(4(6)7)2-8-9-3-5/h2-3H2,1H3,(H2,6,7)

Inchi Key

GUZRHBSIAMFARD-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów