Merck
BDPH9BCD4BD2
Bide Pharmatech
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine
Synonim(y):
5-chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5N4Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.59
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4BD2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H5ClN4/c1-11-5-3-8-6(7)10-4(5)2-9-11/h2-3H,1H3
Inchi Key
OLJXIBBCNSIBFY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)