Merck
BDPH9BCD4CD7
Bide Pharmatech
tert-Butyl 3-chloro-2-(4-fluorophenyl)-4,6-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(2H)-carboxylate
Synonim(y):
tert-butyl 3-chloro-2-(4-fluorophenyl)-2,6-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(4H)-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H17O2N3Cl1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.78
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4CD7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C16H17ClFN3O2/c1-16(2,3)23-15(22)20-8-12-13(9-20)19-21(14(12)17)11-6-4-10(18)5-7-11/h4-7H,8-9H2,1-3H3
Inchi Key
CRLPKUSLVXOXKS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)