Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD4CF6

Bide Pharmatech

6-(tert-Butyl)nicotinic acid

Synonim(y):

6-tert-butylnicotinic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H13O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4CF6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H13NO2/c1-10(2,3)8-5-4-7(6-11-8)9(12)13/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)

Inchi Key

CVGXKEVUQXTBGM-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów