Merck
BDPH9BCD4D2E
Bide Pharmatech
Di-tert-butyl 1-cyclopropylhydrazine-1,2-dicarboxylate
Synonim(y):
di-tert-butyl 1-cyclopropylhydrazine-1,2-dicarboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H24O4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.34
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4D2E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H24N2O4/c1-12(2,3)18-10(16)14-15(9-7-8-9)11(17)19-13(4,5)6/h9H,7-8H2,1-6H3,(H,14,16)
Inchi Key
DDZCNVHWTVEKDS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)