Merck
BDPH9BCD4D73
Bide Pharmatech
(10-Chloroanthracen-9-yl)boronic acid
Synonim(y):
(10-chloroanthracen-9-yl)boronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9BCD4D73 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H10BClO2/c16-14-11-7-3-1-5-9(11)13(15(17)18)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,17-18H
Inchi Key
ANBLZKGTTFJALY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Skull and crossbones
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)