Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD4DA2

Bide Pharmatech

3-(3-Fluoro-4-isopropoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine

Synonim(y):

3-(3-fluoro-4-isopropoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD4DA2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H14O1N5F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.3
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4DA2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C14H14FN5O/c1-7(2)21-10-4-3-8(5-9(10)15)12-11-13(16)17-6-18-14(11)20-19-12/h3-7H,1-2H3,(H3,16,17,18,19,20)

Inchi Key

LEHSDCUTLMLWLW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów