Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD4DBD

Bide Pharmatech

1-(3-(Benzo[d]thiazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl)-3-phenylurea

Synonim(y):

1-(3-(benzo[d]thiazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl)-3-phenylurea

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C20H15O2N3S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.42
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4DBD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C20H15N3O2S/c24-17-11-10-14(22-20(25)21-13-6-2-1-3-7-13)12-15(17)19-23-16-8-4-5-9-18(16)26-19/h1-12,24H,(H2,21,22,25)

Inchi Key

HKRMPJVDMMMYOC-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Yellow-brown Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów