Merck
BDPH9BCD4E05
Bide Pharmatech
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-2-methylpropanenitrile
Synonim(y):
2-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)-2-methylpropanenitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H8N3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.06
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4E05 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H8BrN3/c1-7(2,5-9)11-4-6(8)3-10-11/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
WMUZLSJLUDHWTO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)